Stampa…
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10519-25G PC10519-1G PC10519-5G
APOSPC10519-25GEA 277 EUR
APOSPC10519-25G APOSPC10519-1G APOSPC10519-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formula: C₇H₅BClF₃O₂
Punto di fusione: 110…112 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02684337
CAS Number: 254993-59-4