Stampa…
5-Chloro-2,3-difluoropyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10516-100G PC10516-25G PC10516-5G
APOSPC10516-100GEA 30.6 EUR
APOSPC10516-100G APOSPC10516-25G APOSPC10516-5G
5-Chloro-2,3-difluoropyridine 97%
5-Chloro-2,3-difluoropyridine
Formula: C5H2ClF2N
Peso molecolare: 149,5259 g/mol
Punto di ebollizione: 135 °C
Densità: 1,442 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 48 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04039314
CAS Number: 89402-43-7
EINECS: 410-090-7
UN: 1993
ADR: 3,III