Stampa…
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10515-1G PC10515-5G
APOSPC10515-1GEA 81.5 EUR
APOSPC10515-1G APOSPC10515-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formula: C₉H₅BrF₃N
Peso molecolare: 264,04 g/mol
Punto di ebollizione: 144…146 °C/15mmHg
Punto di fusione: 60…62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04973763
CAS Number: 732306-26-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III