3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₂BrF₃O₂ Punto di fusione: 122…123 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD05664065 CAS Number: 104222-42-6 |