Stampa…
2-Bromo-3,4,5,6-tetrafluorobenzoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
PC10511-5G PC10511-25G
APOSPC10511-5GEA 174 EUR
APOSPC10511-5G APOSPC10511-25G
2-Bromo-3,4,5,6-tetrafluorobenzoyl chloride
2-Bromo-3,4,5,6-tetrafluorobenzoyl chloride
Formula: C₇BrClF₄O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03001174
CAS Number: 151096-42-3