5-Bromo-2-fluoro-3-pyridineboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
5-Bromo-2-fluoro-3-pyridylboronic, 5-Bromo-2-fluoro-3-pyridinylboronic acid, 5-Bromo-2-fluoropyridine-3-boronic acid
Formula:
C₅H₄BBrFNO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04039317 CAS Number: 501435-91-2 |