Stampa…
2-Bromo-3,5-difluoropyridine 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10508-1G PC10508-25G PC10508-5G
APOSPC10508-1GEA 26.3 EUR
APOSPC10508-1G APOSPC10508-25G APOSPC10508-5G
2-Bromo-3,5-difluoropyridine 99%
2-Bromo-3,5-difluoropyridine
Formula: C₅H₂BrF₂N
Punto di ebollizione: 36…37 °C/0,6mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03840197
CAS Number: 660425-16-1