Stampa…
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylchlorosilane
Fornitore: Apollo Scientific
PC10507-1G PC10507-5G
APOSPC10507-1GEA 118 EUR
APOSPC10507-1G APOSPC10507-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylchlorosilane
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylchlorosilane
Formula: C₁₀H₉ClF₆Si
Punto di ebollizione: 95…96 °C/30mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01862186
CAS Number: 732306-23-9