2,6-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₅BF₆O₂ Punto di fusione: ∼ 150 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD04039321 CAS Number: 681812-07-7 |