Stampa…
2-Amino-3,5-difluoropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,5-Difluoro-2-pyridylamine, 3,5-Difluoropyridin-2-amine
PC10505-25G PC10505-5G
APOSPC10505-25GEA 350 EUR
APOSPC10505-25G APOSPC10505-5G
2-Amino-3,5-difluoropyridine
2-Amino-3,5-difluoropyridine
Formula: C₅H₄F₂N₂
Punto di fusione: 52…59 °C
Flash Pt: 81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03788760
CAS Number: 732306-31-9