Stampa…
4,5-Difluoroanthranilic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10504-100G PC10504-10G PC10504-25G
APOSPC10504-100GEA 235 EUR
APOSPC10504-100G APOSPC10504-10G APOSPC10504-25G
4,5-Difluoroanthranilic acid 97%
4,5-Difluoroanthranilic acid
Formula: C₇H₅F₂NO₂
Punto di fusione: 174…183 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077509
CAS Number: 83506-93-8