2,4,6-Trifluorophenyl isocyanate 85%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
- May form small amount of sediment.
Formula:
C₇H₂F₃NO Punto di ebollizione: 166 °C Densità: 1,359 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03426028 CAS Number: 50528-80-8 UN: 3080 ADR: 6.1+3,II |