4-Bromo-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₅BrF₃N Punto di ebollizione: 81…84 °C/0,5mmHg Punto di fusione: 46…49 °C Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007827 CAS Number: 393-36-2 EINECS: 206-885-1 |