Stampa…
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Formyl-4-(trifluoromethoxy)anisole
PC10457-100G PC10457-25G PC10457-5G
APOSPC10457-100GEA 306 EUR
APOSPC10457-100G APOSPC10457-25G APOSPC10457-5G
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formula: C₉H₇F₃O₃
Peso molecolare: 220,15 g/mol
Densità: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115958
CAS Number: 145742-65-0