Stampa…
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10449-10G PC10449-1G PC10449-5G
APOSPC10449-10GEA 150 EUR
APOSPC10449-10G APOSPC10449-1G APOSPC10449-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formula: C₈H₄F₄O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236275
CAS Number: 473917-15-6