3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC10448-1G
PC10448-5G
PC10448-25G
APOSPC10448-1GEA
21.9
EUR
APOSPC10448-1G
APOSPC10448-5G
APOSPC10448-25G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenol
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenol
Formula:
C₇H₄F₄O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06660342 CAS Number: 177596-38-2 |