Stampa…
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10447-1G PC10447-5G PC10447-10G PC10447-25G
APOSPC10447-1GEA 29.2 EUR
APOSPC10447-1G APOSPC10447-5G APOSPC10447-10G APOSPC10447-25G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₈H₄F₄O₃
Peso molecolare: 224,11 g/mol
Punto di fusione: 96…101 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660202
CAS Number: 886498-89-1