Stampa…
3-Nitro-4-fluorobenzoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Fluoro-3-nitrobenzoyl chloride
PC10445-1G PC10445-5G
APOSPC10445-1GEA 58.2 EUR
APOSPC10445-1G APOSPC10445-5G
3-Nitro-4-fluorobenzoyl chloride
3-Nitro-4-fluorobenzoyl chloride
Formula: C₇H₃ClFNO₃
Peso molecolare: 203,56 g/mol
Punto di ebollizione: 153 °C/12mmHg
Punto di fusione: 24…25 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368701
CAS Number: 400-94-2
UN: 3261
ADR: 8,III