3-Bromo-5-fluorobenzoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₃BrClFO Punto di ebollizione: 88…90 °C/14mmHg Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07368699 CAS Number: 887266-90-2 UN: 3265 ADR: 8,III |