Stampa…
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Amino-4-bromobenzotrifluoride, 6-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 3-Amino-4-bromo-α,α,α-trifluorotoluene, 3-Amino-4-brom-α,α,α-trifluortoluol
PC1044-5G PC1044-25G
APOSPC1044-5GEA 14.7 EUR
APOSPC1044-5G APOSPC1044-25G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₅BrF₃N
Peso molecolare: 240,02 g/mol
Punto di ebollizione: 81…82 °C/5mmHg
Densità: 1,675 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007637
CAS Number: 454-79-5
EINECS: 207-227-6
UN: 3267
ADR: 8,II