Stampa…
2-Bromo-3'-fluoro-4'-methylacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Fluoro-4-methylphenacyl bromide
PC10429-1G PC10429-250MG PC10429-5G
APOSPC10429-1GEA 105 EUR
APOSPC10429-1G APOSPC10429-250MG APOSPC10429-5G
2-Bromo-3'-fluoro-4'-methylacetophenone
2-Bromo-3'-fluoro-4'-methylacetophenone
Formula: C₉H₈BrFO
Punto di fusione: 62…64 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07368693
CAS Number: 505097-09-6
UN: 3261
ADR: 8,III