2-Bromo-2'-chloro-6'-fluoroacetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Chloro-6-fluorophenacyl bromide, 2-Bromo-1-(2-chloro-6-fluorophenyl)ethanone
PC10428-1G
PC10428-5G
PC10428-25G
APOSPC10428-1GEA
81.5
EUR
APOSPC10428-1G
APOSPC10428-5G
APOSPC10428-25G
2-Bromo-2'-chloro-6'-fluoroacetophenone 98%
2-Bromo-2'-chloro-6'-fluoroacetophenone
Formula:
C₈H₅BrClFO Peso molecolare: 251,4801 g/mol Punto di ebollizione: 74 °C/0,06mmHg Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07368692 CAS Number: 157359-99-4 UN: 3265 ADR: 8,III |