Stampa…
2-Bromo-2',3',6'-trifluoroacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,3,6-Trifluorophenacyl bromide
PC10426-1G PC10426-5G PC10426-10G
APOSPC10426-1GEA 65.5 EUR
APOSPC10426-1G APOSPC10426-5G APOSPC10426-10G
2-Bromo-2',3',6'-trifluoroacetophenone
2-Bromo-2',3',6'-trifluoroacetophenone
Formula: C₈H₄BrF₃O
Punto di fusione: 29,8…30…3 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07368691
CAS Number: 886762-81-8
UN: 1759
ADR: 8,III