Stampa…
2-Bromo-2'-chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
PC10425-1G PC10425-5G
APOSPC10425-1GEA 45.2 EUR
APOSPC10425-1G APOSPC10425-5G
2-Bromo-2'-chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
2-Bromo-2'-chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₅BrClF₃O
Punto di fusione: 27…29 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03094501
CAS Number: 79779-64-9
UN: 1759
ADR: 8,III