Stampa…
2-Bromo-2',4',6'-trifluoroacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,4,6-Trifluorophenacyl bromide
PC10424-100MG PC10424-1G PC10424-5G
APOSPC10424-100MGEA 14.7 EUR
APOSPC10424-100MG APOSPC10424-1G APOSPC10424-5G
2-Bromo-2',4',6'-trifluoroacetophenone
2-Bromo-2',4',6'-trifluoroacetophenone
Formula: C₈H₄BrF₃O
Punto di fusione: 36…38 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07368690
CAS Number: 746630-36-4
UN: 1759
ADR: 8,II