Stampa…
2-Bromo-5-fluoro-6-methylpyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-5-fluoro-6-picoline
PC10422-25G PC10422-5G PC10422-10G
APOSPC10422-25GEA 98.9 EUR
APOSPC10422-25G APOSPC10422-5G APOSPC10422-10G
2-Bromo-5-fluoro-6-methylpyridine 98%
2-Bromo-5-fluoro-6-methylpyridine
Formula: C₆H₅BrFN
Peso molecolare: 190,01 g/mol
Punto di fusione: 63…65 °C
Flash Pt: 65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095064
CAS Number: 374633-38-2