Stampa…
2-Fluoro-5-iodopyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10421-100G PC10421-25G PC10421-5G
APOSPC10421-100GEA 275 EUR
APOSPC10421-100G APOSPC10421-25G APOSPC10421-5G
2-Fluoro-5-iodopyridine 98%
2-Fluoro-5-iodopyridine
Formula: C₅H₃FIN
Peso molecolare: 222,99 g/mol
Punto di fusione: 35…36 °C
Flash Pt: 96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095301
CAS Number: 171197-80-1