Stampa…
2-Fluoro-3-nitro-6-picoline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Fluoro-3-nitro-6-methylpyridine, 2-Fluoro-6-methyl-3-nitropyridine
PC10420-25G PC10420-5G
APOSPC10420-25GEA 379 EUR
APOSPC10420-25G APOSPC10420-5G
2-Fluoro-3-nitro-6-picoline 97%
2-Fluoro-3-nitro-6-picoline
Formula: C₆H₅FN₂O₂
Peso molecolare: 156,12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095067
CAS Number: 19346-45-3