Stampa…
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-α,α,α-trifluoro-o-toluidine, 2-Amino-5-bromobenzotrifluoride, 2-Amino-5-bromo-α,α,α-trifluorotoluene, 2-Amino-5-bromo-α,α,α-trifluortoluene
PC1042-100G PC1042-500G PC1042-50G
APOSPC1042-100GEA 51 EUR
APOSPC1042-100G APOSPC1042-500G APOSPC1042-50G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₅BrF₃N
Peso molecolare: 240,02 g/mol
Punto di ebollizione: 84…86 °C/5mmHg
Densità: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 107 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00064393
CAS Number: 445-02-3
EINECS: 207-150-8