Stampa…
2,3-Difluoropyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10418-100G PC10418-25G
APOSPC10418-100GEA 510 EUR
APOSPC10418-100G APOSPC10418-25G
2,3-Difluoropyridine 97%
2,3-Difluoropyridine
Formula: C₅H₃F₂N
Peso molecolare: 115,08 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04114143
CAS Number: 1513-66-2