Stampa…
5-Fluoro-2-methoxypyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10417-1G PC10417-5G PC10417-10G
APOSPC10417-1GEA 21.9 EUR
APOSPC10417-1G APOSPC10417-5G APOSPC10417-10G
5-Fluoro-2-methoxypyridine 97%
5-Fluoro-2-methoxypyridine
Formula: C₆H₆FNO
Punto di ebollizione: 137…140 °C
Flash Pt: <60 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD03095252
CAS Number: 51173-04-7
UN: 1993
ADR: 3,III