Stampa…
5-Chloro-2-fluoropyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC10416-25G PC10416-5G PC10416-100G
APOSPC10416-25GEA 64 EUR
APOSPC10416-25G APOSPC10416-5G APOSPC10416-100G
5-Chloro-2-fluoropyridine 98%
5-Chloro-2-fluoropyridine
Formula: C₅H₃ClFN
Peso molecolare: 131,54 g/mol
Punto di ebollizione: 149 °C
Densità: 1,311 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 52 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04112513
CAS Number: 1480-65-5
UN: 1993
ADR: 3,III