Stampa…
4-Bromo-3-fluoropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10415-1G PC10415-250MG PC10415-5G
APOSPC10415-1GEA 68.4 EUR
APOSPC10415-1G APOSPC10415-250MG APOSPC10415-5G
4-Bromo-3-fluoropyridine
4-Bromo-3-fluoropyridine
Formula: C₅H₃BrFN
Peso molecolare: 175,9864 g/mol
Densità: 1,74 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD04113266
CAS Number: 2546-52-3