Stampa…
3'-Amino-4'-fluoroacetanilide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10414-1G PC10414-250MG
APOSPC10414-1GEA 102 EUR
APOSPC10414-1G APOSPC10414-250MG
3'-Amino-4'-fluoroacetanilide
3'-Amino-4'-fluoroacetanilide
Formula: C₈H₉FN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368688
CAS Number: 113596-04-6