4-Fluorobenzoylacetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-(4-Fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile
PC10409-1G
PC10409-5G
PC10409-25G
APOSPC10409-1GEA
14.7
EUR
APOSPC10409-1G
APOSPC10409-5G
APOSPC10409-25G
4-Fluorobenzoylacetonitrile
4-Fluorobenzoylacetonitrile
Formula:
C₉H₆FNO Peso molecolare: 163,15 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00662062 CAS Number: 4640-67-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |