3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC10406-1G
PC10406-5G
APOSPC10406-1GEA
58
EUR
APOSPC10406-1G
APOSPC10406-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Formula:
C₈H₅F₆NO₂S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01935138 CAS Number: 39213-22-4 |