Stampa…
α,α,α-Trifluoro-p-toluidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Aminobenzotrifluoride, 4-(Trifluoromethyl)aniline, Leflunomide impurity A
PC1040-1KG PC1040-250G
APOSPC1040-1KGEA 176 EUR
APOSPC1040-1KG APOSPC1040-250G
α,α,α-Trifluoro-p-toluidine 97%
α,α,α-Trifluoro-p-toluidine
Precursor to 2-(4-aminophenyl)-substituted tetrahydropyrimidines & imidazolines
Formula: C₇H₆F₃N
Peso molecolare: 161,13 g/mol
Punto di ebollizione: 118 °C/60mmHg
Punto di fusione: 7-9 °C
Densità: 1,283 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 86 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064396
CAS Number: 455-14-1
EINECS: 207-236-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III