Stampa…
2-(2,2,2-Trifluoroacetyl)thiophene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Trifluoroacetyl)thiophene
PC10396-1G PC10396-5G PC10396-250MG
APOSPC10396-1GEA 98.9 EUR
APOSPC10396-1G APOSPC10396-5G APOSPC10396-250MG
2-(2,2,2-Trifluoroacetyl)thiophene 98%
2-(2,2,2-Trifluoroacetyl)thiophene
Formula: C₆H₅ClOS
Peso molecolare: 180,15 g/mol
Punto di ebollizione: 163…165 °C
Densità: 1,403 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 59 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00041427
CAS Number: 651-70-7
UN: 1993
ADR: 3,III