Stampa…
3-Fluorophenyl isothiocyanate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Fluoro-3-isothiocyanatobenzene
PC10393-100G PC10393-10G PC10393-25G
APOSPC10393-100GEA 154 EUR
APOSPC10393-100G APOSPC10393-10G APOSPC10393-25G
3-Fluorophenyl isothiocyanate
3-Fluorophenyl isothiocyanate
Formula: C₇H₄FNS
Peso molecolare: 153,18 g/mol
Punto di ebollizione: 227 °C
Densità: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 85 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004804
CAS Number: 404-72-8
EINECS: 206-967-7
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III