Stampa…
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC10388-1G PC10388-5G
APOSPC10388-1GEA 46.6 EUR
APOSPC10388-1G APOSPC10388-5G
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₂Cl₂F₃N
Peso molecolare: 215,99 g/mol
Punto di ebollizione: 194…196 °C
Punto di fusione: 44383 °C
Densità: 2,008 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 103 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042245
CAS Number: 55304-75-1
EINECS: 259-585-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III