Stampa…
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylisocyanate, 1-Chloro-4-isocyanato-2-(trifluoromethyl)benzene
PC10386-25G PC10386-100G
APOSPC10386-25GEA 176 EUR
APOSPC10386-25G APOSPC10386-100G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₈H₃ClF₃NO
Peso molecolare: 221,57 g/mol
Punto di ebollizione: 86…90 °C/14mmHg
Punto di fusione: 34…36 °C
Flash Pt: 99 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013874
CAS Number: 327-78-6