Stampa…
β-Chloro-4'-fluoropropiophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10384-100G PC10384-25G PC10384-5G
APOSPC10384-100GEA 133 EUR
APOSPC10384-100G APOSPC10384-25G APOSPC10384-5G
β-Chloro-4'-fluoropropiophenone
β-Chloro-4'-fluoropropiophenone
Formula: C₉H₈ClFO
Punto di ebollizione: 100…103 °C/3mmHg
Punto di fusione: 47…49 °C
Flash Pt: 92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000991
CAS Number: 347-93-3
EINECS: 206-475-2