Stampa…
1-(4-Bromo-2-trifluoromethylphenyl)-2-thiourea
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-(4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl)thiourea
PC10383-1G PC10383-5G
APOSPC10383-1GEA 14.7 EUR
APOSPC10383-1G APOSPC10383-5G
1-(4-Bromo-2-trifluoromethylphenyl)-2-thiourea
1-(4-Bromo-2-trifluoromethylphenyl)-2-thiourea
Formula: C₈H₆BrF₃N₂S
Peso molecolare: 299,12 g/mol
Punto di fusione: 178…180 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041177
CAS Number: 208186-71-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III