Stampa…
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10382-1G PC10382-5G PC10382-25G
APOSPC10382-1GEA 97.3 EUR
APOSPC10382-1G APOSPC10382-5G APOSPC10382-25G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formula: C₇H₅BF₄O₃
Punto di fusione: 144…149 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07368680
CAS Number: 187804-79-1