Stampa…
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid, 3-(Trifluoromethyl)-5-fluorophenylboronic acid
PC10381-1G PC10381-5G
APOSPC10381-1GEA 27.7 EUR
APOSPC10381-1G APOSPC10381-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 99%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formula: C₇H₅BF₄O₂
Punto di fusione: 178…180 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06657735
CAS Number: 159020-59-4