Stampa…
3-Fluoro-2-methylphenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10380-1G PC10380-5G
APOSPC10380-1GEA 50.9 EUR
APOSPC10380-1G APOSPC10380-5G
3-Fluoro-2-methylphenylboronic acid 98%
3-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Formula: C₇H₈BFO₂
Punto di fusione: 142…144 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368679
CAS Number: 163517-61-1