Stampa…
1,1-Difluoro-2-iodoethane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1038-1G PC1038-5G PC1038-25G
APOSPC1038-1GEA 23.4 EUR
APOSPC1038-1G APOSPC1038-5G APOSPC1038-25G
1,1-Difluoro-2-iodoethane 97%
1,1-Difluoro-2-iodoethane
Formula: C₂H₃F₂I
Punto di ebollizione: 86,8…87 °C/740mmHg
Densità: 2,18 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
CAS Number: 598-39-0