Stampa…
5-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Fluoro-2-methylbenzeneboronic acid, 2-Methyl-5-fluorophenylboronic acid
PC10379-100G PC10379-25G PC10379-5G
APOSPC10379-100GEA 316 EUR
APOSPC10379-100G APOSPC10379-25G APOSPC10379-5G
5-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
5-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Formula: C₇H₈BFO₂
Peso molecolare: 153,95 g/mol
Punto di fusione: 148…149 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03095047
CAS Number: 163517-62-2