Stampa…
3,5-Difluoro-2-methoxyphenylboronic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)boronic acid, 3,5-Difluoro-2-methoxybenzeneboronic acid
PC10378-1G PC10378-10G PC10378-5G PC10378-250MG
APOSPC10378-1GEA 107 EUR
APOSPC10378-1G APOSPC10378-10G APOSPC10378-5G APOSPC10378-250MG
3,5-Difluoro-2-methoxyphenylboronic acid 96%
3,5-Difluoro-2-methoxyphenylboronic acid
Formula: C₇H₇BF₂O₃
Peso molecolare: 187,94 g/mol
Punto di fusione: 112…115 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD03095353
CAS Number: 737000-76-9