Stampa…
Methyl-5-fluorosalicylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10377-1G PC10377-25G PC10377-5G
APOSPC10377-1GEA 21.9 EUR
APOSPC10377-1G APOSPC10377-25G APOSPC10377-5G
Methyl-5-fluorosalicylate 98%
Methyl-5-fluorosalicylate
Formula: C₈H₇FO₃
Punto di ebollizione: 50 °C/0,15mmHg
Punto di fusione: 30…34 °C
Flash Pt: 105 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03427141
CAS Number: 391-92-4